Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
MQ300
1.01192.0250 1.01192.1000
1.01192.0250EA 63 EUR
1.01192.0250 1.01192.1000
Oxalato de di-amônio monohidratado, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Ponto de Fusão: 70
Densidade: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541
Encomendar
Solubility 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 70 °C (decomposition)
Molar Mass 142.11 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.50 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)