Print…
Oxalato de di-amónio monohidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01190.1000 1.01190.9050
1.01190.1000EA 129 EUR
1.01190.1000 1.01190.9050
Oxalato de di-amónio monohidratado, Supelco®
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541