Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,0, powder ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
0219140891 0219140880 0219140890
ICNA0219140891EA 161 EUR
ICNA0219140891 ICNA0219140880 ICNA0219140890
Oxalato de di-amônio monohidratado 99,0, powder ACS
Oxalato de di-amónio monohidratado
Chloride ≤0,002% Iron ≤2 ppm sulphate ≤0,002%
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Ponto de Fusão: 70
Densidade: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541
Encomendar
Synonyms Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,02%
Chloride ≤0.002%
Iron ≤2 ppm
Sulphate ≤0.002%