Oxalato de di-amônio monohidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 6009-70-7
Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O
Formula Weight: 142.11 (124.10anhy)
Physical Form: Crystalline solid
Density: 1.50
Appearance: White
Melting Point: 70° dec.
Beilstein Reference: 3759830
Merck Reference: 14,537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149694
Fórmula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 70 °C (decomposição) Densidade: 1,50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149694 Número CAS: 6009-70-7 EINECS: 238-135-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,537 |