Oxalato de di-amônio monohidratado 99.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36228.22
36228.36
36228.57
36228.22EA
26.6
EUR
36228.22
36228.36
36228.57
Oxalato de di-amônio monohidratado 99.0-101.0% ACS
Oxalato de di-amónio monohidratado
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6009-70-7
Molecular Formula: (COONH4)2.H2O
Formula Weight: 142.11 (124.10anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.50
Appearance: White
Melting Point: 70° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 3759830
Merck Reference: 14,537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149694
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metals
Fórmula:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 70 °C (decomposição) Densidade: 1,50 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149694 Número CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,537 |