Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423365000 423360025 423361000
ACRO423365000EA 65.6 EUR
ACRO423365000 ACRO423360025 ACRO423361000
Oxalato de di-amônio monohidratado 99+% ACS
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with KMnO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %