Print…
Oxalato de di-amônio monohidratado 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206270010 206275000
ACRO206270010EA 106 EUR
ACRO206270010 ACRO206275000
Oxalato de di-amônio monohidratado 99.5% para análise
Oxalato de di-amónio monohidratado
Fórmula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149694
Número CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm