Oxalato de cálcio dihidratado ≥99.9985% (baseado em traços de metais) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
13007.06
13007.14
13007.06EA
73.1
EUR
13007.06
13007.14
Oxalato de cálcio dihidratado ≥99.9985% (baseado em traços de metais) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Oxalato de cálcio dihidratado
Purity: 99.9985%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Fórmula:
C₂CaO₄·1H₂O Peso Molecular: 146.11 g/mol Ponto de Fusão: 200 Densidade: 2.12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150039 Número CAS: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1685 |