Print…
Oxalato de cálcio dihidratado 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403880050 403885000 403880025
ACRO403880050EA 28.9 EUR
ACRO403880050 ACRO403885000 ACRO403880025
Oxalato de cálcio dihidratado 98%, extra puro
Oxalato de cálcio dihidratado
Fórmula: C₂CaO₄·1H₂O
Ponto de Fusão: 200 °C
Densidade: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150039
Número CAS: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 % (1 g, 200°C, 3 h)
Particle size ≥95 % (Passing through 45 µm)
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)