Print…
Acetato de níquel tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
72225-1KG 72225-250G
SIAL72225-1KGEA 333 EUR
SIAL72225-1KG SIAL72225-250G
Acetato de níquel tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de níquel tetrahidratado
Fórmula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Peso Molecular: 248.84 g/mol
Ponto de ebulição: 16
Densidade: 1.798 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066973
Número CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
Merck Index: 12,06583