Print…
Acetato de níquel tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
244066-100G 244066-500G
SIAL244066-100GEA 38.9 EUR
SIAL244066-100G SIAL244066-500G
Acetato de níquel tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de níquel tetrahidratado
Fórmula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Ponto de ebulição: 16 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066973
Número CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
Merck Index: 12,06583