Print…
Acetato de níquel tetrahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
A13026.0E A13026.22 A13026.36
A13026.0EEA 267 EUR
A13026.0E A13026.22 A13026.36
Acetato de níquel tetrahidratado ≥98%
Acetato de níquel tetrahidratado
Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973
Fórmula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Peso Molecular: 248.84 g/mol
Ponto de ebulição: 16
Ponto de Fusão: Decomp.
Densidade: 1.744
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066973
Número CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,6499