Acetato de níquel tetrahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
10813.06
10813.14
10813.06EA
122
EUR
10813.06
10813.14
Acetato de níquel tetrahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Acetato de níquel tetrahidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: C4H6NiO4.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.744
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Fórmula:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Peso Molecular: 248.84 g/mol Ponto de ebulição: 16 Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 1.744 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066973 Número CAS: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,6499 |