Print…
Acetato de níquel tetrahidratado 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 24.8 EUR
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Acetato de níquel tetrahidratado 99%, extra puro
Acetato de níquel tetrahidratado
Fórmula: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Peso Molecular: 248.84 g/mol
Ponto de ebulição: 16
Ponto de Fusão: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066973
Número CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06583
Encomendar
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm