Print…
Acetato de cobalto (II) tetrahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
A18374.14EA 29.7 EUR
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
Acetato de cobalto (II) tetrahidratado ≥98%
Acetato de Cobalto (II) tetrahidratado
Purity: 98% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Refractive Index: 1.542 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Fórmula: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Ponto de Fusão: ∼140 °C (-4H₂O)
Densidade: 1,71
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149569
Número CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433