Acetato de cobalto (II) tetrahidratado ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 6147-53-1
Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O
Formula Weight: 249.08 (177.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Refractive Index: 1.542
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 140° -4H2O
Beilstein Reference: 3731397
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149569
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O Ponto de Fusão: ∼140 °C (-4H₂O) Densidade: 1,71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149569 Número CAS: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2433 |