Acetato de cobalto (II) tetrahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobaltous acetate tetrahydrate, Acetic acid cobalt (II) salt tetrahydrate, Cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate, Cobalt diacetate tetrahydrate
44344.14
44344.22
44344.36
44344.14EA
47
EUR
44344.14
44344.22
44344.36
Acetato de cobalto (II) tetrahidratado 98.0-102.0% ACS
Acetato de Cobalto (II) tetrahidratado
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 6147-53-1
Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O
Formula Weight: 249.08 (177.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.71
Refractive Index: 1.542
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: ca 140° -4H2O
Beilstein Reference: 3731397
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149569
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O Peso Molecular: 249.08 g/mol Ponto de Fusão: ∼140 °C (-4H₂O) Densidade: 1.71 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149569 Número CAS: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2433 |