Print…
Acetato de manganês (II) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
221007-500G 221007-25G 221007-2KG
SIAL221007-500GEA 50.1 EUR
SIAL221007-500G SIAL221007-25G SIAL221007-2KG
Acetato de manganês (II) tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00062552
Número CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746