Print…
Acetato de manganês (II) tetrahidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43487.0025 8.43487.0250
8.43487.0025EA 36.1 EUR
8.43487.0025 8.43487.0250
Acetato de manganês (II) tetrahidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Peso Molecular: 245.09 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062552
Número CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
Encomendar
Solubility 330 g/l (20 °C)
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.59 g/cm3
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H6MnO4*4H2O
Chemical Formula (CH3COO)2Mn*4H2O