Acetato de manganês (II) tetrahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
10802.06
10802.14
10802.06EA
78.7
EUR
10802.06
10802.14
Acetato de manganês (II) tetrahidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Acetato de manganês (II) tetrahidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 6156-78-1
Molecular Formula: C4H6MnO4.4H2O
Formula Weight: 245.09 (173.03anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.589
Appearance: Pale pink
Odour: Pungent
Melting Point: 80°
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00062552
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Peso Molecular: 245.09 g/mol Ponto de Fusão: 80 °C Densidade: 1.589 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00062552 Número CAS: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 14,5724 |