Print…
Acetato de manganês (II) tetrahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
205660250 205665000 205660025
ACRO205660250EA 26.2 EUR
ACRO205660250 ACRO205665000 ACRO205660025
Acetato de manganês (II) tetrahidratado 99+% para análise
Acetato de manganês (II) tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Peso Molecular: 245.09 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Ponto de Inflamação: >130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062552
Número CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
Encomendar
Appearance Light pink Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)