Print…
Acetato de zinco dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
379786-25G 379786-5G
SIAL379786-25GEA 540 EUR
SIAL379786-25G SIAL379786-5G
Acetato de zinco dihidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de Zinco dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de Fusão: 237
Densidade: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256