Print…
Acetato de zinco dihidratado ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
29088.235EA 26.6 EUR
29088.235 29088.292
Acetato de zinco dihidratado ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Acetato de Zinco dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de Fusão: 237
Densidade: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Reducing substances (as HCOOH) Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm