Print…
Acetato de zinco dihidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 39.6 EUR
1.08802.0250 1.08802.1000
Acetato de zinco dihidratado, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Acetato de Zinco dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de Fusão: 237
Densidade: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Encomendar
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material