Print…
Acetato de zinco dihidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
A12909.0BEA 88.3 EUR
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
Acetato de zinco dihidratado ≥97%
Acetato de Zinco dihidratado
Purity: 97+% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de Fusão: 237
Densidade: 1.735
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256