Print…
Acetato de zinco dihidratado 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
207640010 207640050 207645000
ACRO207640010EA 85.3 EUR
ACRO207640010 ACRO207640050 ACRO207645000
Acetato de zinco dihidratado 98%, extra puro
Acetato de Zinco dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Ponto de Fusão: 237 °C
Densidade: 1,84 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %