Print…
Acetato de cádmio dihidratado 98% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cadmium di(acetate) dihydrate, Acetic acid cadmium salt dihydrate
317131000 317130025 317135000
ACRO317131000EA 49.3 EUR
ACRO317131000 ACRO317130025 ACRO317135000
Acetato de cádmio dihidratado 98% para análise
Acetato de Cádmio dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Peso Molecular: 266.53 g/mol
Ponto de Fusão: 256
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150020
Número CAS: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01614
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Subst not pptd by H2S ≤0.3 %