Print…
Acetato de cobre (II) monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
229601-10G 229601-50G
SIAL229601-10GEA 254 EUR
SIAL229601-10G SIAL229601-50G
Acetato de cobre (II) monohidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de Cobre (II) monohidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149570
Número CAS: 6046-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651