Print…
Acetato de cobre (II) monohidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 128 EUR
1.02711.0250 1.02711.9025
Acetato de cobre (II) monohidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Acetato de Cobre (II) monohidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso Molecular: 199.65 g/mol
Ponto de Fusão: 115
Densidade: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149570
Número CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02651
Encomendar
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3