Print…
Acetato de cobre (II) monohidratado, cristais, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
1.02710.0500EA 150 EUR
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
Acetato de cobre (II) monohidratado, cristais, EMPLURA®, Supelco®
Acetato de Cobre (II) monohidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso Molecular: 199.65 g/mol
Ponto de Fusão: 115
Densidade: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149570
Número CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02651
Encomendar
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
In water insoluble matter ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water) 5.2 - 5.5
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.01 %