Acetato de cobre (II) monohidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Ponto de Fusão: 115 °C Densidade: 1,882 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149570 Número CAS: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2624 |