Print…
Cobre (II) acetato ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate
44355.06 44355.14 44355.22
44355.06EA 134 EUR
44355.06 44355.14 44355.22
Cobre (II) acetato ≥99.999% (baseado em metais)
Copper(II) acetate
Purity: 99.999% CAS No.: 142-71-2 Molecular Formula: Cu(OOCCH3)2 Formula Weight: 181.63 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue-green Odour: Odourless Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008690
Fórmula: CuCH₃CO₂
Peso Molecular: 181.64 g/mol
Ponto de ebulição: 240
Ponto de Fusão: 115
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008690
Número CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2624