Acetato de cobre (II) monohidratado ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
35481.06
35481.14
35481.06EA
108
EUR
35481.06
35481.14
Acetato de cobre (II) monohidratado ≥99.9% (baseado em metais)
Acetato de Cobre (II) monohidratado
Purity: 99.9%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: -4 Mesh
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Peso Molecular: 199.65 g/mol Ponto de Fusão: 115 Densidade: 1.882 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149570 Número CAS: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2624 |