Oxalato de Ferro (II) dihidratado ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10718.22
10718.14
10718.22EA
140
EUR
10718.22
10718.14
Oxalato de Ferro (II) dihidratado ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Oxalato de Ferro (II) dihidratado
Purity: 99.999%
CAS No.: 6047-25-2
Molecular Formula: FeC2O4.2H2O
Formula Weight: 179.90 (143.87anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.28
Melting Point: 190° dec.
MDL No.: MFCD00150040
Fórmula:
Fe(C₂O₄)·2H₂O Densidade: 2,28 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150040 Número CAS: 6047-25-2 EINECS: 208-217-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |