Print…
Acetato de cobre (II) monohidratado 98+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 25.7 EUR
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Acetato de cobre (II) monohidratado 98+%, extra puro
Acetato de Cobre (II) monohidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso Molecular: 199.65 g/mol
Ponto de ebulição: 240 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149570
Número CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02651
Encomendar
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %