Print…
Acetato de magnésio tetrahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
MQ300
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
1.05819.0250EA 91.8 EUR
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
Acetato de magnésio tetrahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Acetato de magnésio tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Peso Molecular: 214.46 g/mol
Ponto de Fusão: 80
Densidade: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149214
Número CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Encomendar
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)