Acetato de magnésio tetrahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
36358.22
36358.36
36358.A4
36358.B3
36358.22EA
40.6
EUR
36358.22
36358.36
36358.A4
36358.B3
Acetato de magnésio tetrahidratado 98.0-102.0% ACS
Acetato de magnésio tetrahidratado
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 16674-78-5
Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 214.45 (142.39anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.454
Melting Point: 80°
Beilstein Reference: 3730605
Merck Reference: 14,5654
MDL No.: MFCD00149214
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Peso Molecular: 214.46 g/mol Ponto de Fusão: 80 Densidade: 1.454 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149214 Número CAS: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 14,5654 |