Print…
Acetato de magnésio tetrahidratado 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
270500010 270500050 270500051
ACRO270500010EA 128 EUR
ACRO270500010 ACRO270500050 ACRO270500051
Acetato de magnésio tetrahidratado 99.5% para análise
Acetato de magnésio tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Peso Molecular: 214.46 g/mol
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149214
Número CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 7 to 9 (5% aq. soln. at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)