Print…
Acetato de magnésio tetrahidratado 97.5%, cristalino, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
211570010 211572500 211570051
ACRO211570010EA 107 EUR
ACRO211570010 ACRO211572500 ACRO211570051
Acetato de magnésio tetrahidratado 97.5%, cristalino, extra puro
Acetato de magnésio tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Peso Molecular: 214.46 g/mol
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149214
Número CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm