Print…
Sódio acetato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Acetic acid sodium salt
27650.292EA 35.2 EUR
27650.292 27650.361
Sódio acetato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sódio acetato
Fórmula: H₃CCOONa
Peso Molecular: 82.03 g/mol
Ponto de ebulição: 881.4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 324
Densidade: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012459
Número CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ALCANCE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm