Print…
Sódio acetato trihidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
27648.294EA 33.9 EUR
27648.294 27648.363
Sódio acetato trihidratado ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sódio acetato trihidratado
Fórmula: H₃CCOONa·3H₂O
Peso Molecular: 136,08 g/mol
Ponto de ebulição: 120…123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071557
Número CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg
Encomendar
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm