Print…
Sódio acetato trihidratado, EMSURE® ACS, ISO para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid sodium salt trihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06267.0500 1.06267.1000 1.06267.5000 1.06267.9050
1.06267.0500EA 42.3 EUR
1.06267.0500 1.06267.1000 1.06267.5000 1.06267.9050
Sódio acetato trihidratado, EMSURE® ACS, ISO para análise, Supelco®
Sódio acetato trihidratado
Fórmula: H₃CCOONa·3H₂O
Peso Molecular: 136.08 g/mol
Ponto de ebulição: 120…123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58
Densidade: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071557
Número CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 613 g/l (20 °C)
Melting Point 58 °C
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 400 °C (anhydrous substance),(decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C (anhydrous substance)
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C