Print…
Sódio acetato trihidratado, BAKER ANALYZED® para HPLC, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
0393.1000EA 153.84 EUR
0393.1000
Sódio acetato trihidratado, BAKER ANALYZED® para HPLC, J.T.Baker®
Sódio acetato trihidratado
Fórmula: H₃CCOONa·3H₂O
Peso Molecular: 136,08 g/mol
Ponto de ebulição: 120…123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071557
Número CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg