Print…
Sódio acetato trihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
A16230.0CEA 311 EUR
A16230.0C A16230.36 A16230.0E
Sódio acetato trihidratado ≥99%
Sódio acetato trihidratado
Fórmula: H₃CCOONa·3H₂O
Peso Molecular: 136,08 g/mol
Ponto de ebulição: 120…123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Densidade: 1,45
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071557
Número CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg