Sodium acetate hydrate ≥99.9985% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41685.06
41685.14
41685.22
41685.06EA
70
EUR
41685.06
41685.14
41685.22
Sodium acetate hydrate ≥99.9985% (baseado em metais), Puratronic®
Sodium acetate hydrate
Purity: 99.9985%
CAS No.: 41484-91-7
Molecular Formula: NaOOCCH3.xH2O (x~3)
Formula Weight: 82.03(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.45
Melting Point: 58°
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00071557
Fórmula:
H₃CCOONa·3H₂O Ponto de Fusão: 58 °C Densidade: 1,45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00071557 Número CAS: 41484-91-7 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 14,8571 |