Print…
Sódio acetato trihidratado 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Acetic acid sodium salt trihydrate
123240010 123240050
ACRO123240010EA 54.4 EUR
ACRO123240010 ACRO123240050
Sódio acetato trihidratado 99+%, extra puro
Sódio acetato trihidratado
Fórmula: H₃CCOONa·3H₂O
Peso Molecular: 136.08 g/mol
Ponto de Fusão: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071557
Número CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 %