Print…
Acetonitrilo com 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético, LiChrosolv® para cromatografia líquida, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 EUR
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
Acetonitrilo com 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético, LiChrosolv® para cromatografia líquida, Supelco®
Acetonitrilo com 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético
Densidade: 0,786 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
Encomendar
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)