Print…
Semicarbazide hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S2201-100G S2201-500G S2201-5G
SIALS2201-100GEA 36 EUR
SIALS2201-100G SIALS2201-500G SIALS2201-5G
Semicarbazide hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Semicarbazide hydrochloride
Fórmula: CH₆ClN₃O
Peso Molecular: 111.53 g/mol
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Número MDL : MFCD00013009
Número CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08588