Print…
Semicarbazide hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18369.0100 8.18369.0500
8.18369.0100EA 37 EUR
8.18369.0100 8.18369.0500
Semicarbazide hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Semicarbazide hydrochloride
Fórmula: CH₆ClN₃O
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Número MDL : MFCD00013009
Número CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 175 - 177 °C (decomposition)
Molar Mass 111.53 g/mol
Bulk Density 740 kg/m3
pH 1.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)