Print…
di-Clorohidrato de N-2-Aminoetil-1-naftilamina, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
70720-100G 70720-25G
70720-100GEA 709 EUR
70720-100G 70720-25G
di-Clorohidrato de N-2-Aminoetil-1-naftilamina, Supelco®
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Peso Molecular: 259.18 g/mol
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012556
Número CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a8caa6eebed857ff4c23fe6c26f60dfaa65a80&vid=826a0c6f1f36376a44faea35b53f684bea8d57ee&prid=web&clid=SAPDAM